Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium, Hexacarbonylchromium(0), Chromium(0) hexacarbonyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22196.0010 8.22196.0025
8.22196.0010EA 316 EUR
8.22196.0010 8.22196.0025
Chromium hexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Chromium hexacarbonyl
Formule: C₆CrO₆
Kookpunt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 90 °C
Dichtheid: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010945
CAS nummer: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
UN: 3466
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02253
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 149 - 150 °C
Molar Mass 220.06 g/mol
Boiling Point 151 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (20 °C)
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)