(±)-Tetrahydro-2-furfurylmethanol, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
8.22307.0100EA 29.9 EUR
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
(±)-Tetrahydro-2-furfurylmethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-Tetrahydro-2-furfurylmethanol
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 178
Smeltpunt: < –80 °C
Dichtheid: 1.0543 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 75 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005372
CAS nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (25 °C)
Flash Point 75 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 282 °C