Eucalyptol zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
MQ200
8.43788.0100 8.43788.0500
8.43788.0100EA 54.6 EUR
8.43788.0100 8.43788.0500
Eucalyptol zS, Sigma-Aldrich®
Eucalyptol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Kookpunt: 176…177 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1.5
Dichtheid: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 46
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167977
CAS nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03940
Order Now
Specification Test Results
Solubility 3.5 g/l (21 °C)
Melting Point 1.5 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 174 - 177 °C
Flash Point 49 °C
Density 0.925 g/cm3 (20 °C)