Salpeterzuur 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
310547.1000EA
42.4
EUR
310547.1000
Salpeterzuur 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Salpeterzuur
Formule:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011349 CAS nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 6.00 N +/- 0,2% |