Nickel sulphate heptahydrate
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Nickel (II) sulphate heptahydrate
25897.234EA 0 EUR
25897.234 25897.291
Nickel sulphate heptahydrate
Nickel sulphate heptahydrate
Formule: NiO₄S·7H₂O
Smeltpunt: 99 °C
Dichtheid: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149814
CAS nummer: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III