Toluidine blue O
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
0300.1 0300.2
ROTH0300.1EA 0 EUR
ROTH0300.1 ROTH0300.2
Toluidine blue O
Toluidine blue O
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011934
CAS nummer: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658