Periodic acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
3257.1 3257.2
ROTH3257.1EA 0 EUR
ROTH3257.1 ROTH3257.2
Periodic acid
Periodic acid
Formule: H₅IO₆
MW: 227.94 g/mol
Smeltpunt: 122
Dichtheid: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011344
CAS nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM