2,5-Diphenyloxazole
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
3689.1 3689.2 3689.3
ROTH3689.1EA 0 EUR
ROTH3689.1 ROTH3689.2 ROTH3689.3
2,5-Diphenyloxazole
2,5-Diphenyloxazole
Formule: C₁₅H₁₁NO
Kookpunt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 70…72 °C
Dichtheid: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005306
CAS nummer: 92-71-7
EINECS: 202-181-3