Benzidine
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4,4'-Diaminobiphenyl, 4-(4-Aminophenyl)aniline, 1,1’-Biphenyl-4,4’-diamine, Biphenyl-4,4'-ylenediamine
14542.01
14542.02
SERA14542.01EA
0
EUR
SERA14542.01
SERA14542.02
Benzidine
Benzidine
Formule:
C₁₂H₁₂N₂ MW: 184.24 g/mol Kookpunt: 359 Smeltpunt: 126…127 °C Dichtheid: 1.251 g/cm³ (20 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00039765 CAS nummer: 92-87-5 EINECS: 202-199-1 UN: 1885 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,01106 |