Sodium deoxycholate
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
18330.02
18330.03
SERA18330.02EA
39
EUR
SERA18330.02
SERA18330.03
Sodium deoxycholate
Sodium deoxycholate
Formule:
C₂₄H₃₉NaO₄ Smeltpunt: 357…365 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064139 CAS nummer: 302-95-4 EINECS: 206-132-7 |