5-Fluorouracil
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
21670.02 21670.04
SERA21670.02EA 0 EUR
SERA21670.02 SERA21670.04
5-Fluorouracil
5-Fluorouracil
Formule: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130.08 g/mol
Kookpunt: 347
Smeltpunt: 282…283 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006018
CAS nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208