Neutraalrood
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
30305.01 30305.02
SERA30305.01EA 80 EUR
SERA30305.01 SERA30305.02
Neutraalrood
Neutraalrood
Formule: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288.78 g/mol
Smeltpunt: 290
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012651
CAS nummer: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571