Phthalaldehyde
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
32800.01
32800.02
32800.03
SERA32800.01EA
38
EUR
SERA32800.01
SERA32800.02
SERA32800.03
Phthalaldehyde
Phthalaldehyde
Formule:
C₈H₆O₂ Kookpunt: 266 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 54…56 °C Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 132 °C |
MDL Nummer:
MFCD00003335 CAS nummer: 643-79-8 EINECS: 211-402-2 UN: 2923 ADR: 8,II |