D-(-)-Ribose
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34460.02 34460.04
SERA34460.02EA 0 EUR
SERA34460.02 SERA34460.04
D-(-)-Ribose
D-(-)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Kookpunt: 331
Smeltpunt: 90…95 °C
Dichtheid: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135453
CAS nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371