Tricine
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
37195.01
37195.03
SERA37195.01EA
0
EUR
SERA37195.01
SERA37195.03
Tricine
Tricine
Formule:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H MW: 179.17 g/mol Smeltpunt: 187 Dichtheid: 1.523 g/cm³ (19.85 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004277 CAS nummer: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Merck Index: 13,09724 |