Sodium periodate ≥99.8% ACS Fluka™, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Sodium metaperiodate
311448-100G
311448-500G
311448-5G
311448-100G
311448-500G
311448-100GEA
115
EUR
311448-100G
311448-500G
311448-5G
SIAL311448-100G
SIAL311448-500G
Sodium periodate ≥99.8% ACS Fluka™, Fluka™
Sodium periodate
Formule:
NaIO₄ Kookpunt: 300 °C (1013 hPa) Dichtheid: 3,86 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003534 CAS nummer: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 3085 ADR: 5.1,I Merck Index: 13,08714 |
Specification Test Results
Assay (excluding dried substances) | 99.8 - 100.3 % |
Manganese (Mn) | Max. 3.0 ppm |
Other halogens (as Cl) | Max. 0.02 % |