Safranine O, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: CI 50240
MQ200
S8884-100G S8884-25G
S8884-100GEA 400 EUR
S8884-100G S8884-25G
Safranine O, Sigma-Aldrich®
Safranine O
Formule: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350.85 g/mol
Dichtheid: 1.447 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011759
CAS nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc0c31be4a55937a0b5a174dbed0c0bc902b4a8&vid=0a2ca33d8ae9a3b4dc6b34fd80a483a5b5b6257a&prid=web&clid=SAPDAM