Pikrinezuur, yellow, fluid
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,4,6-Trinitrophenol, TNP
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 83.6 EUR
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Pikrinezuur, yellow, fluid
Pikrinezuur
Formule: C₆H₃N₃O₇
MW: 229.11 g/mol
Kookpunt: 100 °C (212 °F)
Smeltpunt: 80.35
Dichtheid: 1,006 kg/L
Vlampunt: 150
Bewaar temperatuur: Room Temperature
MDL Nummer: MFCD00007102
CAS nummer: 88-89-1
Merck Index: 12,07562