USB oplaadbare LED hoofdlamp
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PRTWPA70BKREA 29 EUR
PRTWPA70BKR
USB oplaadbare LED hoofdlamp
Lampen Zaklampen
Deze oplaadbare USB-koplamp heeft meerdere lichtinstellingen, een kantelfunctie en een zachte verstelbare riem waardoor hij comfortabel te dragen is.
  • Helderheid: 150 Lumen
  • Looptijd: 4 h
  • Oplaadtijd: 5 h
  • Inclusief Micro USB oplaadkabel
  • Kantelfunctie voor verschillende werkposities
  • Schokbestendig en waterwerend
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
Dit licht is geschikt voor IPX4, waardoor het bestand is tegen wind en water en perfect is voor alle weersomstandigheden.