USB Oplaadbare schijnwerper.
Leverancier: Portwest
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PRTWPA80BKREA 75.9 EUR
PRTWPA80BKR
USB Oplaadbare schijnwerper.
Lampen Zaklampen
Draaibare voet kan 180° draaien. Duurzame aluminium behuizing.
  • Helderheid: 2600 Lumen
  • Looptijd: 1 h (hoog), 5 h (laag)
  • Oplaadtijd: 6 h
  • Functie: hoog tot laag met vijf instelmogelijkheden
  • Power bank capaciteit: 4000 mAh
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
Powerbank-functie kan worden gebruikt om een mobiele telefoon op te laden. Vermogensweergavefunctie detecteert op intelligente wijze de laadstatus en het resterende vermogen. Inclusief USB-oplaadkabel en AC / DC-adapter