Defender™ 6000 Hybride Tafelweegschaal
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30575550 30575551 30575552 30575553 30575554 30575555 30612473 30612474 30612475 30612476 30612477 30612498
OHAU30575550EA 2205 EUR
OHAU30575550 OHAU30575551 OHAU30575552 OHAU30575553 OHAU30575554 OHAU30575555 OHAU30612473 OHAU30612474 OHAU30612475 OHAU30612476 OHAU30612477 OHAU30612498
Defender™ 6000 Hybride Tafelweegschaal
Balansen en Weegschalen
Defender™ 6000 is bestand tegen zware reiniging in verwerkings- en verpakkingsomgevingen met IP68 onderdompeling/IP69K afspoelbescherming, 316 roestvrijstalen constructie en hermetisch afgesloten weegcel.
  • 6-cijferig, 7-segment LCD-scherm met witte achtergrondverlichting, 45 mm hoge cijfers
  • 6 D (LR20) batterijen (meegeleverd)
  • i-DT61PW-indicator
Veelzijdige weegschalen met snelle gewichtsweergave en meerdere softwaremodi om te voldoen aan de behoeften op het gebied van voedsel, chemische verwerking en verpakking.
150% overbelastingscapaciteitsbeveiliging, 3-kleuren controlelichtbalk, menu- en toetsenvergrendeling, selecteerbare omgevings- en automatische afdrukinstellingen, stabiliteitsindicator, overbelastings-/onderbelastingsindicatoren, indicator voor lage batterijspanning, automatische uitschakeling, automatische tarra, verstelbare rubberen voetjes.
316 roestvrijstalen platform en frame, hermetisch afgesloten roestvrijstalen weegcel, IP68/IP69K voedselveilige polycarbonaat behuizingindicator en 316 roestvrijstalen montagebeugel.
Wegen, tellen met APW-optimalisatie, procentweging, controlewegen, controletelling,
dynamisch wegen/display hold.
Certificaten: NSF-gecertificeerd.
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now