2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
149370010 149370025 149370100
ACRO149370010EA 37.5 EUR
ACRO149370010 ACRO149370025 ACRO149370100
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 99%
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Formule: C₅H₁₂O₃
Kookpunt: 194 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 1,01 g/cm³
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002871
CAS nummer: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA