Triethylene glycol
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
4520.1
4520.2
4520.3
ROTH4520.1EA
0
EUR
ROTH4520.1
ROTH4520.2
ROTH4520.3
Triethylene glycol
Triethylene glycol
Formule:
C₆H₁₄O₄ MW: 150.17 g/mol Kookpunt: 285 Smeltpunt: –7 °C Dichtheid: 1.125 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002880 CAS nummer: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Merck Index: 12,09802 |