(±)-1,2-Octanediol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08031.09
L08031.18
L08031.09EA
34.3
EUR
L08031.09
L08031.18
(±)-1,2-Octanediol ≥97%
(±)-1,2-Octanediol
Purity: 97%
CAS No.: 1117-86-8
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 138°(280°F)
Melting Point: 28-34°
Boiling Point: 131-133°/10mm
Beilstein Reference: 1719619
MDL No.: MFCD00010738
Formule:
C₈H₁₈O₂ Kookpunt: 131…133 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 28…34 °C Vlampunt: 138 °C (280 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010738 CAS nummer: 1117-86-8 EINECS: 214-254-7 |