3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14709.06 A14709.14 A14709.22
A14709.06EA 50.3 EUR
A14709.06 A14709.14 A14709.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 88-26-6 Molecular Formula: C15H24O2 Formula Weight: 236.36 Melting Point: 138-141° Boiling Point: 214°/40mm MDL No.: MFCD00017254
Formule: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236.35 g/mol
Kookpunt: 214 °C (40 mmHg)
Smeltpunt: 138…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017254
CAS nummer: 88-26-6
EINECS: 201-815-6