2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥90%, tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17369.14 A17369.22 A17369.36
A17369.14EA 41.7 EUR
A17369.14 A17369.22 A17369.36
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥90%, tech.
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Purity: 90% CAS No.: 91-04-3 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Melting Point: 119-126° Beilstein Reference: 1240237
Formule: C₉H₁₂O₃
Kookpunt: 363 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 119…126 °C
Dichtheid: 1,382 g/cm³ (–173 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004619
CAS nummer: 91-04-3
EINECS: 202-036-4