2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BTB10450.1 BTB10450.10 BTB10450.50
MAYBBTB10450.1EA 0 EUR
MAYBBTB10450.1 MAYBBTB10450.10 MAYBBTB10450.50
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Formule: C₉H₁₂O₃
Kookpunt: 363 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 133…134 °C
Dichtheid: 1,382 g/cm³ (–173 °C)
MDL Nummer: MFCD00004619
CAS nummer: 91-04-3
EINECS: 202-036-4