3,5-Dibromo-p-cresol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00660.03
L00660.06
L00660.03EA
77.3
EUR
L00660.03
L00660.06
3,5-Dibromo-p-cresol ≥97%
3,5-Dibromo-p-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 13979-81-2
Molecular Formula: C7H6Br2O
Formula Weight: 265.94
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 2249692
Formule:
C₇H₆Br₂O Smeltpunt: 106…110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013968 CAS nummer: 13979-81-2 EINECS: 237-763-6 |