4-Nitro-2,6-xylenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15472.06
A15472.14
A15472.06EA
54.5
EUR
A15472.06
A15472.14
4-Nitro-2,6-xylenol ≥98%
4-Nitro-2,6-xylenol
Purity: 98%
CAS No.: 2423-71-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.17
Melting Point: ca 168° dec.
Beilstein Reference: 1873275
Formule:
C₈H₉NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007339 CAS nummer: 2423-71-4 EINECS: 219-353-9 |