Adiponitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23122.AK
B23122.AU
B23122.AKEA
32.9
EUR
B23122.AK
B23122.AU
Adiponitrile ≥98%
Adiponitrile
Purity: 98%
CAS No.: 111-69-3
Molecular Formula: NC(CH2)4CN
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Odourless
Melting Point: 2°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1740005
UN No.: 2205
MDL No.: MFCD00001975
Formule:
C₆H₈N₂ Kookpunt: 295 °C Smeltpunt: 2 °C Dichtheid: 0,951 Vlampunt: 163 °C (325 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001975 CAS nummer: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1,III |