4-Iodo-2,5-xylenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Iodo-2,5-dimethylphenol, 2-Hydroxy-5-iodo-4-xylene, 5-Hydroxy-2-iodo-4-xylene, 2,5-Dimethyl-4-iodophenol
H50565.03 H50565.06
H50565.03EA 60.6 EUR
H50565.03 H50565.06
4-Iodo-2,5-xylenol ≥98%
4-Iodo-2,5-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 114971-53-8 Molecular Formula: C8H9IO Formula Weight: 248.06 MDL No.: MFCD00219922
Formule: C₈H₉IO
MW: 248.06 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219922
CAS nummer: 114971-53-8