1,4-Phenyldiboronic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24064.03 B24064.06 B24064.14
B24064.03EA 40.9 EUR
B24064.03 B24064.06 B24064.14
1,4-Phenyldiboronic acid 96%
1,4-Phenyldiboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 4612-26-4 Molecular Formula: C6H8B2O4 Formula Weight: 165.75 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2836921
Formule: C₆H₈B₂O₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236018
CAS nummer: 4612-26-4