16-Hydroxypalmitic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17845.03 A17845.06
A17845.03EA 67.9 EUR
A17845.03 A17845.06
16-Hydroxypalmitic acid 97%
16-Hydroxypalmitic acid
Purity: 98% CAS No.: 506-13-8 Molecular Formula: C16H32O3 Formula Weight: 272.43 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 1783998
Formule: C₁₆H₃₂O₃
Kookpunt: 402 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002750
CAS nummer: 506-13-8
EINECS: 208-028-7