N,N-Diethylethylenediamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
A19636.22
A19636.36
A19636.22EA
35.9
EUR
A19636.22
A19636.36
N,N-Diethylethylenediamine 99%
N,N-Diethylethylenediamine
Purity: 99%
CAS No.: 100-36-7
Molecular Formula: (CH3CH2)2NCH2CH2NH2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point:
Formule:
C₆H₁₆N₂ MW: 116.21 g/mol Kookpunt: 145…147 °C Smeltpunt: < –70 °C Dichtheid: 0.825 Vlampunt: 30 °C (86 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008176 CAS nummer: 100-36-7 EINECS: 202-844-7 UN: 2685 ADR: 8 II |