6-Amino-m-cresol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23560.09 B23560.18
B23560.09EA 27.5 EUR
B23560.09 B23560.18
6-Amino-m-cresol 98%
6-Amino-m-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2835-98-5 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 155-159° Beilstein Reference: 386144
Formule: C₇H₉NO
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 155…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007693
CAS nummer: 2835-98-5
EINECS: 220-620-7