2-Amino-p-cresol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
163212500 163210500
ACRO163212500EA 66.3 EUR
ACRO163212500 ACRO163210500
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Formule: C₇H₉NO
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 134…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007699
CAS nummer: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 139 °C
GC ≥96.0 %