N,N-Diethyl-1,3-diaminopropaan 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
114090010
114092500
114090025
ACRO114090010EA
64.5
EUR
ACRO114090010
ACRO114092500
ACRO114090025
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropaan 99+%
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropaan
Formule:
C₇H₁₈N₂ MW: 130.23 g/mol Kookpunt: 168…171 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –60 °C Dichtheid: 0.82 g/cm³ Vlampunt: 53 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008218 CAS nummer: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN: 2684 ADR: 3 III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4406 to 1.4426 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥99.0 % |