N,N-Diethyl-1,3-diaminopropaan 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
L13888.AE L13888.AP
L13888.AEEA 23.5 EUR
L13888.AE L13888.AP
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropaan 99%
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropaan
Purity: 99% CAS No.: 104-78-9 Molecular Formula: C7H18N2 Formula Weight: 130.23 Flash Point: 51°(124°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -60° Boiling Point: 168-171° Beilstein Reference: 741879 UN No.: 2684 MDL No.: MFCD00008218
Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130.23 g/mol
Kookpunt: 168…171 °C
Smeltpunt: –60 °C
Dichtheid: 0.826
Vlampunt: 51 °C (124 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008218
CAS nummer: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN: 2684
ADR: 3 III