4-Amino-m-cresol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
B23152.14 B23152.22
B23152.14EA 43.9 EUR
B23152.14 B23152.22
4-Amino-m-cresol 98%
4-Amino-m-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2835-99-6 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 176-179° Beilstein Reference: 2078803 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007871
Formule: C₇H₉NO
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 176…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007871
CAS nummer: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
ADR: 9,III