4-Bromo-3,5-xylenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
B21684.06 B21684.14
B21684.06EA 38.2 EUR
B21684.06 B21684.14
4-Bromo-3,5-xylenol ≥99%
4-Bromo-3,5-xylenol
Purity: 99% CAS No.: 7463-51-6 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.07 Odour: Phenol-like Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 2207127 MDL No.: MFCD00002315
Formule: C₈H₉BrO
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 113…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002315
CAS nummer: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8