4-Bromo-3,5-xylenol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
106870100 106870250 106871000 106875000
ACRO106870100EA 63.5 EUR
ACRO106870100 ACRO106870250 ACRO106871000 ACRO106875000
4-Bromo-3,5-xylenol 99%
4-Bromo-3,5-xylenol
Formule: C₈H₉BrO
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 113…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002315
CAS nummer: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to light pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %