3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
H30604.06 H30604.14
H30604.06EA 29.5 EUR
H30604.06 H30604.14
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 97
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 77771-03-0 Molecular Formula: C7H6BrFO Formula Weight: 205.03 Boiling Point: 80°/0.5mm MDL No.: MFCD00143093
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Kookpunt: 80 °C (0.5 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143093
CAS nummer: 77771-03-0