4-Bromo-2,6-xylenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
B21669.14 B21669.22 B21669.36
B21669.14EA 31.3 EUR
B21669.14 B21669.22 B21669.36
4-Bromo-2,6-xylenol ≥99%
4-Bromo-2,6-xylenol
Purity: 99% CAS No.: 2374-05-2 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.07 Odour: Phenol-like Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1862399 MDL No.: MFCD00002314
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Kookpunt: 259
Smeltpunt: 74…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002314
CAS nummer: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1