4-Chloor-3,5-dimethylfenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21964.22 B21964.36
B21964.22EA 22 EUR
B21964.22 B21964.36
4-Chloor-3,5-dimethylfenol ≥98%
4-Chloor-3,5-dimethylfenol
Purity: 98+% CAS No.: 88-04-0 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: ca 246° Beilstein Reference: 1862539 Merck Reference: 14,2176 MDL No.: MFCD00002324
Formule: C₈H₉ClO
Kookpunt: ∼246 °C
Smeltpunt: 112…116 °C
Dichtheid: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 138 °C (280 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002324
CAS nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 14,2176