Dichlorofeen 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol), Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane
A12640.22 A12640.14 A12640.36
A12640.22EA 49.4 EUR
A12640.22 A12640.14 A12640.36
Dichlorofeen 95%
Dichlorofeen
Purity: 95% CAS No.: 97-23-4 Molecular Formula: C13H10Cl2O2 Formula Weight: 269.13 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 1884514 Merck Reference: 14,3071 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002322
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
MW: 269.13 g/mol
Kookpunt: 389
Smeltpunt: 172…176 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002322
CAS nummer: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03096