4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21906.14 B21906.22
B21906.14EA 54.6 EUR
B21906.14 B21906.22
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol ≥99%
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Purity: 99% CAS No.: 89-68-9 Molecular Formula: C10H13ClO Formula Weight: 184.67 Melting Point: 59-61° Boiling Point: 259-263° Merck Reference: 14,2170 MDL No.: MFCD00002326
Formule: C₁₀H₁₃ClO
Kookpunt: 259…263 °C
Smeltpunt: 59…61 °C
Dichtheid: 1,228 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002326
CAS nummer: 89-68-9
EINECS: 201-930-1
Merck Index: 14,2170