1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: EMIM DCA
H26901.06 H26901.18
H26901.06EA 132 EUR
H26901.06 H26901.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Purity: 98% CAS No.: 370865-89-7 Molecular Formula: C8H11N5 Formula Weight: 177.21 MDL No.: MFCD08276373
Formule: C₈H₁₁N₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276373
CAS nummer: 370865-89-7