2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32118.03
H32118.09
H32118.03EA
52.2
EUR
H32118.03
H32118.09
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 405-09-4
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
MDL No.: MFCD04116336
Formule:
C₈H₉FO₂ MW: 156.16 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04116336 CAS nummer: 405-09-4 |