4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
H32364.03 H32364.06
H32364.03EA 58.5 EUR
H32364.03 H32364.06
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 80141-91-9 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 MDL No.: MFCD03701058
Formule: C₈H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701058
CAS nummer: 80141-91-9