5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20258.0050
8.20258.0250
8.20258.0050EA
79.3
EUR
8.20258.0050
8.20258.0250
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-methylphenol
Formule:
C₁₀H₁₄O Kookpunt: 237 °C (1013 hPa) Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002236 CAS nummer: 499-75-2 EINECS: 207-889-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Solubility | 1.25 g/l (25 °C) |
Melting Point | 3 °C |
Molar Mass | 150.22 g/mol |
Boiling Point | 237 - 239 °C |
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.5229 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.98 g/cm3 (20 °C) |